missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis-(4-aminophenyl)-methane in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Spezifikation
Spezifikation
| Packaging | Ampoule |
| CAS | 101-77-9 |
| Molecular Formula | C13H14N2 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| MDL Number | MFCD00007914 |
| InChI Key | YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1 |
| IUPAC Name | 4-[(4-aminophenyl)methyl]aniline |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.27 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur