missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsSpezifikation
Spezifikation
| Packaging | Ampoule(s) |
| CAS | 53-70-3 |
| Molecular Formula | C22H14 |
| Concentration | 10 μg/mL |
| InChI Key | LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32 |
| IUPAC Name | naphtho[1,2-b]phenanthrene |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 278.354 |
| PubChem CID | 5889 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?