missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methionine, MedChemExpress

Product Code. 16421379
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16421379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Code produit 16421379 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13694
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Methionine (MRX-1024; D-Methionine) is an effective chemoprotective agent which can also inhibit the neuronal activity through GABAA receptor activation.

Methionine (MRX-1024

Spécification

Chemical Name or Material Methionine
Physical Form Solid
CAS 348-67-4
Color White
Quantity 1 g
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C5H11NO2S
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym MRX-1024 D-Methionine
Solubility Information H2O : 25 mg/mL (167.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](CCSC)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Formula Weight 149.21
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.