missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paraben internal standard mix solution, Honeywell Fluka™

Product Code. 15967522 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Unit Size:
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15967522

Brand: Honeywell Fluka R11465ML

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

10 μg/mL in acetone, analytical standard, reference material

Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:

  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Packaging Glass Bottle
Density 0.79 g/cm3
Flash Point -17°C
Physical Form Liquid
Boiling Point 55°C to 57°C
Industry Type Parabenes
Quantity 5 mL
Grade Analytical Standard
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis