missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mineral Oil, Contains Vitamin E as a stabilizer in the range of 10 to 100ppm, U.S.P., J.T. Baker™
Shop All J.T.Baker ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 8012-95-1 |
| Flash Point | 135.00°C |
| Packaging | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | MFCD00131611 |
| MDL Number | MFCD00131611 |
| Quantity | 500 mL |
| Specific Gravity | 1L = 0.85kg |
| Synonym | delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride |
| InChI Key | FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | * |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mineral Oil
- Danger
- Aspiration toxicity Category 1
- H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P331-Do NOT induce vomiting.
- P405-Store locked up.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?