missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mineral Oil NF White, Macron Fine Chemicals™
Specifications
Spezifikation
| Color | White |
| Packaging | Glass |
| Quantity | 4 L |
| Grade | NF |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Mineral Oil, Light |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mineral Oil
- Danger
- Aspiration toxicity Category 1
- H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P331-Do NOT induce vomiting.
- P405-Store locked up.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?