missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse HB-EGF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody

211.00 € - 425.00 €

Specifications

Antigen HB-EGF
Clone 891808R
Dilution ELISA
Applications ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs

Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18765908
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB82391-SP
25 μg
211.00 €
25µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18734698
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB82391-100
100 μg
425.00 €
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beschreibung

Beschreibung

HB-EGF Monoclonal specifically detects HB-EGF in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation

Spezifikation

HB-EGF
ELISA
Monoclonal
Supernatant
Mouse
Q06186
1839
IgG2a
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
891808R
ELISA
Unconjugated
Rat
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
diphtheria toxin receptor (heparin-binding epidermal growth factor-like growthfactor), Dtr, DTRHEGFLdiphtheria toxin receptor (heparin-binding EGF-like growth factor), Dts, DTSF, HBEGF, Hegfl, heparin-binding EGF-like growth factor, heparin-binding epidermal growth factor, proheparin-binding EGF-like growth factor
E. coli-derived recombinant mouse HB-EGF Asp63-Leu148 Accession # Q06186
Primary
Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse HB-EGF in direct ELISAs.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt