missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRS 2578, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
MRS 2578 is a selective and potent P2Y6 receptor antagonist with IC50s of 37 nM (human) and 98 nM (rat). MRS 2578 exhibits insignificant activity at P2Y1, P2Y2, P2Y4, and P2Y11 receptors.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | MRS 2578 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 711019-86-2 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H20N6S4 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (105.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | S=C(NCCCCNC(NC1=CC(N=C=S)=CC=C1)=S)NC2=CC(N=C=S)=CC=C2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion