missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mubritinib, MedChemExpress

Product Code. 16441877
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16441877 50 mg 50mg
16425718 10 mg 10mg
16436206 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16441877 Supplier Medchem Express Supplier No. HY13501
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective EGFR2/HER2 inhibitor with an IC50 of 6 nM.

Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective EGFR2/HER2 inhibitor with an IC50 of 6 nM.

Especificaciones

Chemical Name or Material Mubritinib
CAS 366017-09-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H23F3N4O2
Quantity 50 mg
Synonym TAK-165
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (106.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(CCCCN4N=NC=C4)C=C3)=CO2)C=C1)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 468.47
Formula Weight 468.47
Percent Purity 99.85%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.