missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H16Cl2N2O3/c18-11-5-6-15(21-16(23)10-20-7-8-22)13(9-11)17(24)12-3-1-2-4-14(12)19/h1-6,9,20,22H,7-8,10H2,(H,21,23) |
| Formula Weight | 366.0538 |
| Chemical Name or Material | N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?