missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride (Technical Grade), TRC

Product Code. 30011424
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30011424 5 g 5g
30008092 10 g 10g
30006432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011424 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA5751385G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 68424-85-1
Molecular Formula C17H30ClN
Molecular Weight (g/mol) 283.88
IUPAC Name benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]

Spécification

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Chemical Name or Material N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.