missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl β-Hydroxyl Phentermine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 10079-55-7 |
| Molecular Formula | C11 H17 N O |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Oxethazaine TLC Impurity 2 |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,12-3)10(13)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10,12-13H,1-3H3 |
| SMILES | CNC(C)(C)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-methyl-2-(methylamino)-1-phenyl-propan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.26 |
| Formula Weight | 179.131 |
| Chemical Name or Material | 2-methyl-2-(methylamino)-1-phenyl-propan-1-ol |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?