missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neodymium Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. 12983454 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
12983454 100 mL 100mL
12993454 250 mL 250mL
12903464 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12983454 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 037 100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Spezifikation

Solution Contains HNO3
Concentration 1 g/L
Quantity 100 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.