missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nilotinib Regio Isomer, TRC

Product Code. 30005482
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30005482 5 mg 5mg
30004023 25 mg 25mg
30006474 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30005482 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN4653205MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-08-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 641571-15-5
Molecular Formula C28 H22 F3 N7 O
Molecular Weight (g/mol) 529.52
Synonym 4-methyl-N-[3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-N-[3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-N-[5-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide, Nilotinib isomer
IUPAC Name 4-methyl-N-[3-(5-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzamide
SMILES Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)Nc4cc(cc(c4)C(F)(F)F)n5cncc5C

Tekniske data

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-34-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-15-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-16-33-14-18(38)2/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,34,36,37)
Formula Weight 529.1838
Chemical Name or Material Nilotinib regioisomer
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.