missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nilutamide, MedChemExpress
Description
Nilutamide (Nilandron) is a non-steroidal anti-androgen drug proposed in the treatment of metastatic prostatic carcinoma.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Nilutamide |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 63612-50-0 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H10F3N3O4 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Nilandron RU 23908 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 250 mg/mL (788.10 mM) |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?