missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%

Product Code. 15468236
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15468236 5 g 5g
15458236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15468236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63312.06
 Restricted Item
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 876-33-5 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol

O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride is employed in intermediate of pharmaceutical, chemical research and analysis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride is employed in intermediate of pharmaceutical, chemical research and analysis.

Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 876-33-5
MDL Number MFCD01114582
Synonym o-4-methoxybenzyl hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl hydroxylamine, p-methoxybenzyloxyamine, hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl, hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl, o-p-methoxybenzyl hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl-hydroxylamine, o-4-methoxy-benzyl-hydroxylamine, 1-aminooxy methyl-4-methoxybenzene, 1-aminooxy methyl 4-methoxy-benzene
PubChem CID 120426
IUPAC Name O-[(4-methoxyphenyl)methyl]hydroxylamine

Spezifikation

Color White
Molecular Formula C8H12ClNO2
Quantity 5 g
InChI Key DHEZQYZJFCIQQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.COC1=CC=C(CON)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 189.64
Formula Weight 153.18
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.