missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oregon Pesticide Mixture 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30310963
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30310963

Brand: Dr. Ehrenstorfer DREGA09000473AL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyrethrins∣Pyridaben∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
CAS 300-76-5, 23135-22-0, 76738-62-0, 52645-53-1, 732-11-6, 51-03-6
Analyte or Component Names Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyrethrins∣Pyridaben∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
Shipping Condition Room Temperature
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Quantity 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Naled 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Prallethrin 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Pyridaben 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis