missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Organophosphorous Pesticides Mixture 260 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30326662
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30326662

Brand: Dr. Ehrenstorfer DREA50000260ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
CAS 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0
Analyte or Component Names Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
Shipping Condition Room Temperature
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantity 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.