Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards
Beschreibung
Take accurate, reproducible ion concentration measurements by calibrating your Ion Selective Electrode with high-quality Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standards. Use these standards with electrodes including ammonia, chloride, fluoride, nitrate, potassium, silver, sodium and sulfide. Orion calibration standards are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
All standards are 1 pint (475mL) bottles, unless otherwise noted.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Ammonia Standard |
| Packaging | 1 Bottle |
| Certificate of Analysis | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Ammonium Chloride |
| Traceability to NIST | Yes |
| Product Line | Ammonia Ion Selective Electrodes Including 9512BNWP, 9512HPBNWP |
| Analyte or Component Names | Ammonia |
| Concentration | 0.1M |
| Color | Colorless |
| For Use With (Equipment) | Ammonia Ion Selective Electrode |
| Mehr anzeigen |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.