missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PBR Antibody (CL13358) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18567CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PBR Monoclonal antibody specifically detects PBR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| PBR | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| benzodiazepine peripheral binding site, BZRPDBI, IBP, MBRPBS, mDRC, Mitochondrial benzodiazepine receptor, PBRBPBS, PBRS, peripheral benzodiazepine receptor, Peripheral-type benzodiazepine receptor, pk18, PKBSbenzodiazapine receptor (peripheral), PTBR, translocator protein, translocator protein (18kDa) | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P30536, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 706 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13358 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur