missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pen-Strep (10,000 IU/mL, 10 mg/mL), MP Biomedicals™

Product Code. p-7236577 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
20 mL
100 mL
Unit Size:
100mL
20mL
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 17368573

Brand: MP Biomedicals 091670246

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Pen-Strep (10,000 IU/mL, 10 mg/mL) is a double antibiotic solution containing 10,000 units/mL of penicillin and 10,000 μg/mL of streptomycin.

  • The antibiotics penicillin and streptomycin are used to prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • This solution contains 10,000 units/mL of penicillin and 10,000 μg/mL of streptomycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Physical Form Liquid
Concentration 10,000 IU/mL Penicillin, 10 mg/mL Streptomycin
Quantity 20 mL

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.