missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-AKT400, MedChemExpress

Product Code. 16476807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16476807 5 mg 5mg
16455076 100 mg 100mg
16434108 10 mg 10mg
16410467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 16476807 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10721
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).

PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).

Spezifikation

Chemical Name or Material PF-AKT400
CAS 1004990-28-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H22F2N6O
Quantity 5 mg
Synonym AKT protein kinase inhibitor
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.73 mM)
SMILES N[C@@](CC1)(CNC(C2=CC=C(F)C=C2F)=O)CN1C3=C4C(NC=C4CC)=NC=N3
Molecular Weight (g/mol) 400.43
Formula Weight 400.43
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.