missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pH 9.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon
BIOPHARMA

Product Code. 11454559 Shop All Reagecon Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
5 L
Unit Size:
1 L
5 L
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11454559

Brand: Reagecon 109025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable buffer solution.

  • pH Buffer Reference Standard, pH Buffer Reference Material
  • Tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T) and NIST traceable.
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.

Specifications

Description Accuracy ± 0.01 pH units
pH 9.00 ±0.01
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
Packaging HDPE Bottle GL45
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt