missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenoxybenzamine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Phenoxybenzamine hydrochloride is a nonselective, irreversible, orally active α-adrenoceptor antagonist that is commonly used for the research of hypertension, specifically caused by pheochromocytoma. Phenoxybenzamine hydrochloride also shows antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Phenoxybenzamine hydrochloride |
| CAS | 63-92-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H23Cl2NO |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (293.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 340.29 |
| Formula Weight | 340.29 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?