missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), RNase free

Product Code. 15490267
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250mL
500mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15490267

Brand: Thermo Scientific Chemicals J62851.AP

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Helps to maintain a constant pH

Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. Phosphate-buffered saline with EDTA is used to disengage attached and clumped cells. It is also used in cell culturing.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Phosphate Buffered Saline (PBS)
Concentration 10 X
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt