missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Kappa Light Chain Polyclonal specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | Kappa Light Chain |
| Applications | Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
| Formulation | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Gene Alias | HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809 |
| Gene Symbols | IGKC |
| Host Species | Pig |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?