missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R112, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
5mg
Beschreibung
R112 is an ATP-competitive inhibitor of Syk kinase with a Ki of 96 nM. R112 inhibits Syk kinase activity with an IC50 of 226 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | R112 |
| CAS | 575474-82-7 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H13FN4O2 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 55 mg/mL (176.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CN=C(NC2=CC(O)=CC=C2)N=C1NC3=CC(O)=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 312.3 |
| Formula Weight | 312.3 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur