missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
IgM Fc Polyclonal antibody specifically detects IgM Fc in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgM Fc |
| Applications | Western Blot, ELISA, Dot Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from PBS (pH 7.2) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Highly purified homogenous IgM isolated from mouse serum. Immunization with intact (19S) and split IgM (7S). Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Purification Method | Ion exchange chromatography |
| Quantity | 10 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?