missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human ACF1 GST (N-Term) Protein

Product Code. 18607911 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18607911 25 μg 25µg
18608281 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607911 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00011177Q0125UG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 11177
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 36.74 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias ACF1hWALp1, ATP-dependent chromatin remodeling protein, ATP-dependent chromatin-remodeling protein, ATP-utilizing chromatin assembly and remodeling factor 1, bromodomain adjacent to zinc finger domain protein 1A, bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1A, CHRAC subunit ACF1, hACF1FLJ14383, WALp1, WCRF180DKFZp586E0518, Williams syndrome transcription factor-related chromatin-remodeling factor 180
Gene Symbol BAZ1A
Product Line Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ACF1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.