missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Influenza A H5N1 Hemagglutinin (A/Vietnam/HN31242/2007) His Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
250µg
50µg
Beschreibung
A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 17-338 of Influenza A (H5N1) Influenza A Haemagglutinin H5 The Recombinant Virus Influenza A Haemagglutinin H5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Virus Influenza A Haemagglutinin H5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | SDS-PAGE |
| Formulation | Liquid. 20 mM Tris-HCl buffer (pH8.0) containing 10% glycerol |
| Molecular Weight (g/mol) | 37.4 kDa |
| Name | Influenza A Haemagglutinin H5 Protein |
| Purification Method | SDS-PAGE |
| Storage Requirements | 4°C short term, -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Purity or Quality Grade | >90% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur