missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Repotrectinib, MedChemExpress

Product Code. 16483778
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16483778

Brand: Medchem Express HY103022

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Repotrectinib (TPX-0005) is a potent ROS1 (IC50=0.07 nM) and TRK (IC50=0.83/0.05/0.1 nM for TRKA/B/C) inhibitor. Repotrectinib potently inhibits WT ALK (IC50=1.01 nM). Repotrectinib has anti-cancer activity.

Repotrectinib (TPX-0005) is a potent ROS1 (IC50=0.07 nM) and TRK (IC50=0.83/0.05/0.1 nM for TRKA/B/C) inhibitor. Repotrectinib potently inhibits WT ALK (IC50=1.01 nM). Repotrectinib has anti-cancer activity.

Spezifikation

Chemical Name or Material Repotrectinib
CAS 1802220-02-5
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H18FN5O2
Quantity 10 mg
Synonym TPX-0005
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC[C@H](C)OC2=CC=C(F)C=C2[C@@H](C)NC3=NC4=C1C=NN4C=C3
Molecular Weight (g/mol) 355.37
Formula Weight 355.37
Percent Purity 98.22%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt