missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RGX-104, MedChemExpress
Descrizione
RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | RGX-104 |
| CAS | 610318-54-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C34H33ClF3NO3 |
| Quantity | 2 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (167.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 596.08 |
| Formula Weight | 596.08 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?