missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ro-3306, MedChemExpress

Product Code. 16497957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16497957 5 mg 5mg
16421457 50 mg 50mg
16405248 10 mg 10mg
16435916 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16497957 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12529
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.

Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.

Spécification

Chemical Name or Material Ro-3306
Physical Form Solid
CAS 872573-93-8
Color Brown
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H13N3OS2
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC=C4N=CC=CC4=C3
Molecular Weight (g/mol) 351.45
Formula Weight 351.45
Percent Purity 98.52%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.