missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPL7A Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP2-13258

 View more versions of this product

Product Code. 18464372

  • 624.00 € / 0.10mL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

RPL7A Polyclonal antibody specifically detects RPL7A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

RPL7A
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL
60S ribosomal protein L7a, PLA-X polypeptide, ribosomal protein L7a, SURF-3, SURF3surfeit 3, Surfeit locus protein 3, thyroid hormone receptor uncoupling protein, TRUP
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EAIRTNYNDRYDEIRRHWGGNVLGPKSVARIAKLE
0.1 mL
Apoptosis
6130
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunocytochemistry
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato