missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RuvC Antibody (RuvC 7F1/5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50281-0.025ml
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
RuvC Monoclonal antibody specifically detects RuvC in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Specifikationer
| RuvC | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 | |
| crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC, EC 3.1.22.4 | |
| Ruv C protein from E. Coli | |
| 0.025 mL | |
| DNA Repair, Epigenetics | |
| E. coli | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| RuvC 7F1/5 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering