missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol, 96%

Product Code. 15456998
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15456998 5 g 5g
15446998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15456998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60523.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 85483-97-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 85483-97-2
Molecular Formula C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
MDL Number MFCD07367008
InChI Key KJBPYIUAQLPHJG-VIFPVBQESA-N
Synonym s-+-1-benzyloxy-2-propanol, s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2s-1-benzyloxypropan-2-ol, 2s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2-propanol, 1-phenylmethoxy-, 2s, 2-propanol,1-phenylmethoxy-, 2s, s-1-o-benzylpropylene glycol, s-1-benzyloxy-2-hydroxypropane, 2s-1-benzyloxy-2-propanol, +-s-1-benzyloxy-2-propanol
PubChem CID 13197475
IUPAC Name (2S)-1-phenylmethoxypropan-2-ol
SMILES CC(COCC1=CC=CC=C1)O

Spezifikation

Density 1.044
Flash Point 108°C (226°F)
Refractive Index 1.51
Quantity 5 g
Optical Rotation +14° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight 166.22
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material (S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.