missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAE1 Monoclonal Antibody (OTI6B11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA805143S
This item is not returnable.
View return policy
Description
SAE1 Monoclonal antibody specifically detects SAE1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpezifikation
| SAE1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UBE0 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 10055 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI6B11 | |
| Unconjugated | |
| SAE1 | |
| 2400010M20Rik; 2610044L12Rik; activator of SUMO1; AL033372; AOS1; AW743391; D7Ertd177e; FLJ3091; HSPC140; Sae1; sentrin/SUMO-activating protein AOS1; Sua1; SUMO-1 activating enzyme E1 N subunit; SUMO1 activating enzyme subunit 1; SUMO-1 activating enzyme subunit 1; SUMO-activating enzyme subunit 1; SUMO-activating enzyme subunit 1, N-terminally processed; ubiquitin-like (sentrin) activating enzyme E1A; ubiquitin-like 1 (sentrin) activating enzyme E1A; ubiquitin-like 1 (sentrin) activating enzyme subunit 1; ubiquitin-like 1-activating enzyme E1A; ubiquitin-like protein SUMO-1 activating enzyme; Ubl1a1; Uble1a | |
| Full length human recombinant protein of human SAE1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur