missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Premium Unleaded Gasoline, SPEX CertiPrep™

Product Code. 16349747 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16349747 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 16349747 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. SPG1000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Super Unleaded Gasoline 92 Octane8006-61-91000μg/mL

Zertifizierungen

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Spezifikation

Chemical Name or Material Premium Unleaded Gasoline
Packaging 2mL amber prescored glass ampule
CAS 86290-81-5, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
For Use With (Equipment) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Solvent or Matrix MeCl
Quantity 1 mL

Product intended for laboratory use only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.