Learn More
Description
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| JP-8 fuel | 20,000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | JP-8 Fuel (High Level) |
| Packaging | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 86290-81-5, 75-09-2 |
| CAS Min % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| For Use With (Equipment) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Solvent or Matrix | MeCl |
| Quantity | 1 mL |
Product intended for laboratory use only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.