missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 9.0

Product Code. 15442909
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15442909 250 mL 250mL
15452909 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15442909 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J60066.AK
 Restricted Item
In Stock
Add to basket
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 144-55-8
Molecular Formula CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
MDL Number MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodium;hydrogen carbonate
SMILES [Na+].OC([O-])=O

Spécification

Concentration 1 M
pH 9.0
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Chemical Name or Material Sodium bicarbonate buffer soln.

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.