missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Picosulfate, MedChemExpress

Product Code. 16488518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16488518 10 mg 10mg
16418366 100 mg 100mg
16414397 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16488518 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0544

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.

Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.

Spezifikation

Chemical Name or Material Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H13NNa2O8S2
Quantity 10 mg
Synonym Sodium Picosulphate
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM)
SMILES O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 481.41
Formula Weight 481.41
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.