missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP110 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-20461
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SP110 Polyclonal specifically detects SP110 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| SP110 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| SP110 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SP110. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 3431 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 0.82mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000 | |
| FLJ22835, IFI41, IFI75, interferon-induced protein 41, 30kD, Interferon-induced protein 41/75, interferon-induced protein 75, 52kD, IPR1, phosphoprotein 41, phosphoprotein 75, SP110 nuclear body protein, Speckled 110 kDa, Transcriptional coactivator Sp110, VODI | |
| Rabbit | |
| 78 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering