missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulphate Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. 12942205 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
12942205 500 mL 500mL
12922205 100 mL 100mL
12932205 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12942205 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 045 500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Spezifikation

Solution Contains H2O
Concentration 1 g/L
Quantity 500 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.