missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tamsulosin hydrochloride, 98+%

Artikelnummer. 15484469
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15484469 100 mg 100mg
15464469 10 mg 10mg
15474469 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15484469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61999.MC
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

An alpha-1 adrenoceptor antagonist | CAS: 106463-17-6 | C20H29ClN2O5S | 444.971 g/mol

An alpha-1 adrenoceptor antagonist

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 106463-17-6
Molecular Formula C20H29ClN2O5S
Molecular Weight (g/mol) 444.971
MDL Number MFCD00922997
InChI Key ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Synonym tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic
PubChem CID 5362376
ChEBI CHEBI:9399
IUPAC Name 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
SMILES CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl

Spezifikation

Melting Point 228°C to 230°C
Color White
Quantity 100 mg
Merck Index 14,9049
Formula Weight 444.97
Percent Purity ≥98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Tamsulosin hydrochloride

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.