missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tebuconazole, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30312347
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30312347 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30312347 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC17178700100MG

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Tebuconazole
CAS 107534-96-3
Analyte or Component Names Tebuconazole
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C16H22ClN3O
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (±)-, α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-Tebuconazole, Atlas, BAY-HWG 1608, Corail, Dedalus 25 WDG, Elite, Elite (fungicide), Ethyltrianol, Etiltrianol, Fenetrazole, Folicur, Folicur 200EC, Folicur 3.6F, Gelseal, Gelseal (fungicide), Greenseal, HWG 1608, Hao Li-ke, Horizon, Horizon (fungicide), Horizont, Microban S 2142, Microban TZ, ONLY ONE Flowable, Orius, Orius (fungicide), Orius 25EC, Preventol A 8, Raxil, Raxil 2DS, Raxil Ultra, Rival 200EC, Riza, Rosacur, S 2142, Silvacure, Sparta, Sparta 250EW, Tebu 250EW, Tebu 60, Tebuconazole, Terbutrazole, Timbertreat T;Formerly 80443-41-0
InChI Formula InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 307.82
Quantity 100 mg
Formula Weight 307.1451 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.