missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Timapiprant sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Timapiprant sodium (OC000459 sodium) is a potent, selective, and orally active D prostanoid receptor 2 (DP2, also known as CRTH2) antagonist. Timapiprant sodium (OC000459 sodium) potently displaces [3H] PGD2 from human recombinant DP2 (Ki=13 nM), rat recombinant DP2 (Ki=3 nM), and human native DP2 (Ki=4 nM). Timapiprant sodium (OC000459 sodium) inhibits mast cell activation of Th2 lymphocytes and eosinophils.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Timapiprant sodium |
| CAS | 950688-14-9 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H16FN2NaO2 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | OC000459 sodium |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (270.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CN1C2=CC=C(F)C=C2C(CC3=NC4=C(C=CC=C4)C=C3)=C1C |
| Molecular Weight (g/mol) | 370.35 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?