missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tirasemtiv, MedChemExpress
Beschreibung
Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tirasemtiv |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1005491-05-3 |
| Color | Gray |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H14N4O |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | CK-2017357 |
| Solubility Information | DMSO : 10.91 mg/mL (47.38 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?