missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tolazoline hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16470718
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16470718 5 g 5g
16432009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Code produit 16470718 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0066A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.

Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.

Spécification

Chemical Name or Material Tolazoline hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 59-97-2
Color White
Quantity 5 g
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H13ClN2
Synonym Imidaline hydrochlorideNSC35110 hydrochloride
Solubility Information H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (169.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.C1(CC2=CC=CC=C2)=NCCN1
Molecular Weight (g/mol) 196.68
Formula Weight 196.68
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.