missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tolpyralate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tolpyralate |
| CAS | 1101132-67-5 |
| Analyte or Component Names | Tolpyralate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C21 H28 N2 O9 S |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Carbonic acid, 1-[[1-ethyl-4-[3-(2-methoxyethoxy)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl]oxy]ethyl methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H28N2O9S/c1-7-23-20(31-14(3)32-21(25)29-5)16(12-22-23)18(24)15-8-9-17(33(6,26)27)19(13(15)2)30-11-10-28-4/h8-9,12,14H,7,10-11H2,1-6H3 |
| SMILES | CCn1ncc(C(=O)c2ccc(c(OCCOC)c2C)S(=O)(=O)C)c1OC(C)OC(=O)OC |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?