missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tranexamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7- |
| Formula Weight | 157.1103 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Tranexamic acid |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?